Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Difluoro-4-iodobenzène

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Difluoroiodobenzene

SB01245EE
MAYBSB01245EEEA 0 EUR InStock
MAYBSB01245EE
1,2-Difluoro-4-iodobenzène
1,2-Difluoro-4-iodobenzène


Formule: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Point d'ébullition: 177 °C (10 mmHg)
Densité: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044630
Numéro CAS: 64248-58-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité