Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene

SB01371EA
MAYBSB01371EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01371EA
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene


Formule: C₁₁H₁₄Cl₂
MW: 217,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013681
Numéro CAS: 1585-17-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité