Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diméthyl-2-imidazolidone

Fournisseur: Thermo Scientific

SB01386EE
MAYBSB01386EEEA 0 EUR InStock
MAYBSB01386EE
1,3-Diméthyl-2-imidazolidone
1,3-Diméthylimidazolidine-2-one


Formule: C₅H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 225.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Numéro MDL: MFCD00003188
Numéro CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03275
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité