Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2-(trifluorométhyl)phényle

Fournisseur: Thermo Scientific

SB01593EA
MAYBSB01593EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01593EA
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhyl)phényle
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhyl)phényle


Formule: C₈H₄F₃NS
MW: 203,19 g/mol
Point d'ébullition: 214…216 °C (1013 hPa)
Densité: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039644
Numéro CAS: 1743-86-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité