Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2,3-xylyle

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3-Dimethylphenyl isothiocyanate

SB01617EA
MAYBSB01617EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01617EA
Isothiocyanate de 2,3-xylyle
Isothiocyanate de 2,3-xylyle


Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041064
Numéro CAS: 1539-20-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité