Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-isothiocyanatobenzene, 1,3-Difluoro-4-isothiocyanatobenzene

SB01623EA
MAYBSB01623EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01623EA
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle


Formule: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C (30 mmHg)
Densité: 1.349 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041044
Numéro CAS: 141106-52-7
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité