Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,4-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,3-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene

SB01627EA
MAYBSB01627EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01627EA
Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle
Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle


Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…59 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037827
Numéro CAS: 6590-96-1
EINECS: 229-527-6
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité