Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2,6-xylyle

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,6-Dimethylphenylisothiocyanate, 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate

SB01642EA
MAYBSB01642EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01642EA
Isothiocyanate de 2,6-xylyle
Isothiocyanate de 2,6-xylyle


Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 67 °C (0.4 mmHg)
Densité: 1.085 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00038715
Numéro CAS: 19241-16-8
EINECS: 242-906-0
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité