Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4-Hydroxyphényl)acétamide

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxyphenylacetamide

SB01670EE
MAYBSB01670EEEA 0 EUR InStock
MAYBSB01670EE
(4-Hydroxyphényl)acétamide
(4-Hydroxyphényl)acétamide


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017145
Numéro CAS: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité