(3,5-Difluorophényl)acétonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,5-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
SB01685EA
MAYBSB01685EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01685EA
(3,5-Difluorophényl)acétonitrile
(3,5-Difluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34…36 °C
Numéro MDL: MFCD00061278
Numéro CAS: 122376-76-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité