Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (3,5-difluorophényl)acétique

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Difluorophenylacetic acid

SB01687EA
MAYBSB01687EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01687EA
Acide (3,5-difluorophényl)acétique
Acide (3,5-difluorophényl)acétique


Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010316
Numéro CAS: 105184-38-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité