Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de isobutyle

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylpropyl isothiocyanate

SB01703EA
MAYBSB01703EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01703EA
Isothiocyanate de isobutyle
Isothiocyanate de isobutyle


Formule: C₅H₉NS
MW: 115,2 g/mol
Point d'ébullition: 160…162 °C (1013 hPa)
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022062
Numéro CAS: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité