Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-4-(prop-2-yl)aniline hydrochloride, 3-Methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-Isopropyl-m-toluidinium chloride

SB01749EA
MAYBSB01749EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01749EA
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride


Formule: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156562
Numéro CAS: 4534-11-6
EINECS: 224-876-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité