Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-4-isothiocyanato-3-nitrobenzene

SB01784EA
MAYBSB01784EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01784EA
Isothiocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle
Isothiocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle


Formule: C₇H₃ClN₂O₂S
Point de fusion: 53…54 °C
Numéro MDL: MFCD00041236
Numéro CAS: 127142-66-9
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité