Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propiolate de méthyle

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester

SB01817EA
MAYBSB01817EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01817EA
Propiolate de méthyle
Propiolate de méthyle


Formule: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.196 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008572
Numéro CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité