Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile

Fournisseur: Thermo Scientific

SB01878EE
MAYBSB01878EEEA 0 EUR InStock
MAYBSB01878EE
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile


Formule: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Point de fusion: 233…235 °C
Densité: 1.949 g/cm³ (–123 °C)
Numéro MDL: MFCD00054185
Numéro CAS: 17601-94-4
EINECS: 241-574-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité