Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid

Fournisseur: Thermo Scientific

SB01885EA
MAYBSB01885EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01885EA
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid


Formule: C₁₁H₈ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00020813
Numéro CAS: 23598-72-3
EINECS: 245-770-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité