Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Isocyanate de 2,4,6-trichlorophényle

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Isocyanic acid 2,4,6-Trichlorophenyl ester

SB01903.1
MAYBSB01903.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01903.1
Isocyanate de 2,4,6-trichlorophényle
Isocyanate de 2,4,6-trichlorophényle


Formule: C₇H₂Cl₃NO
MW: 222,46 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 66…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013845
Numéro CAS: 2505-31-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité