Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Acétyl-2-naphtol

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Acetyl-2-hydroxynaphthalene, 2-Hydroxy-1-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)ethanone, 2'-Hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one

SB01921EA
MAYBSB01921EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01921EA
1-Acétyl-2-naphtol
1-Acétyl-2-naphtol


Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 64 °C
Numéro MDL: MFCD00012131
Numéro CAS: 574-19-6
EINECS: 209-369-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité