Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

SB01945EA
MAYBSB01945EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01945EA
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque


Formule: C₇H₅NO₅
Point de fusion: 234…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007110
Numéro CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité