4-Fluoro-3-nitrobenzaldéhyde
Fournisseur: Thermo Scientific
SB02056DA
MAYBSB02056DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB02056DA
4-Fluoro-3-nitrobenzaldéhyde
4-Fluoro-3-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄FNO₃
MW: 169,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861388
Numéro CAS: 42564-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité