Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole

Fournisseur: Thermo Scientific

SEW00285CB SEW00285DA
MAYBSEW00285CBEA 0 EUR InStock
MAYBSEW00285CB MAYBSEW00285DA
3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole


Formule: C₃H₃ClN₂O
MW: 118,521 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052097
Numéro CAS: 51791-12-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité