Ácido 3-bromo-2-tenoico
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
SEW01838DA
MAYBSEW01838DAEA 0 EUR InStock
MAYBSEW01838DA
Ácido 3-bromo-2-tenoico
Ácido 3-bromo-2-tenoico
Formule: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052291
Numéro CAS: 7311-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité