Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride

SEW02652.0001 SEW02652CB SEW02652DA
MAYBSEW02652.0001EA 0 EUR InStock
MAYBSEW02652.0001 MAYBSEW02652CB MAYBSEW02652DA
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride


Formule: C₄HBrCl₂O₂S₂
MW: 295,9895 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052094
Numéro CAS: 166964-35-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité