Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-aminoisonicotinique

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid

SP00054DA
MAYBSP00054DAEA 0 EUR InStock
MAYBSP00054DA
Acide 3-aminoisonicotinique
3-Aminoisonicotinic acid


Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00137840
Numéro CAS: 7579-20-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité