Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dichlorobenzamidoxime

Fournisseur: Thermo Scientific

SPB01106CB SPB01106DA
MAYBSPB01106CBEA 0 EUR InStock
MAYBSPB01106CB MAYBSPB01106DA
2,3-Dichlorobenzamidoxime
2,3-Dichlorobenzamidoxime


Formule: C₇H₆Cl₂N₂O
Numéro MDL: MFCD01567248
Numéro CAS: 261761-55-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité