Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, (2-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin HCl

SPB06067EA
MAYBSPB06067EAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB06067EA
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure


Formule: C₇H₈ClF₃N₂
MW: 212,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00102619
Numéro CAS: 3107-34-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité