Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-Bromo-3-nitropyridin-2(1H)-one

SPB06123EA
MAYBSPB06123EAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB06123EA
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine


Formule: C₅H₃BrN₂O₃
MW: 218,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023473
Numéro CAS: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité