Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-chloroisonicotinique

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid

SPB06649.0010 SPB06649EA
MAYBSPB06649.0010EA 0 EUR InStock
MAYBSPB06649.0010 MAYBSPB06649EA
Acide 2-chloroisonicotinique
Acide 2-chloroisonicotinique


Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191402
Numéro CAS: 6313-54-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité