Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amino-2-dichloro-3,5-pyridine

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-2-amine

SPB06843DA
MAYBSPB06843DAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB06843DA
Amino-2-dichloro-3,5-pyridine
Amino-2-dichloro-3,5-pyridine


Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point de fusion: 79…83 °C
Numéro MDL: MFCD00006313
Numéro CAS: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité