Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzène

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene

TL00223EE
MAYBTL00223EEEA 0 EUR InStock
MAYBTL00223EE
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzène
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzène


Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051774
Numéro CAS: 101335-11-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité