Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Methoxyphenylisothiocyanate

TL00326EA
MAYBTL00326EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00326EA
Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle
Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle


Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Point d'ébullition: 279…281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011676
Numéro CAS: 2284-20-0
EINECS: 218-921-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité