Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 3-méthoxyphényle

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Methoxyphenylisothiocyanate

TL00330EA
MAYBTL00330EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00330EA
Isothiocyanate de 3-méthoxyphényle
Isothiocyanate de 3-méthoxyphényle


Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (1 mmHg)
Densité: 1,1788 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040335
Numéro CAS: 3125-64-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité