Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Acetyl-5-cyanothiophene

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile

TL00354EA
MAYBTL00354EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00354EA
2-Acetyl-5-cyanothiophene
2-Acetyl-5-cyanothiophene


Formule: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052314
Numéro CAS: 88653-55-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité