Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide

TL00407 TL00407.0001 TL00407.0003 TL00407DA
MAYBTL00407EA 0 EUR InStock
MAYBTL00407 MAYBTL00407.0001 MAYBTL00407.0003 MAYBTL00407DA
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone


Formule: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052333
Numéro CAS: 103962-10-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité