Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle

Fournisseur: Thermo Scientific

TL00422EA
MAYBTL00422EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00422EA
Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle
Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle


Formule: C₆H₂Cl₄O₂S
Point de fusion: 65…66 °C
Numéro MDL: MFCD00024871
Numéro CAS: 34732-09-7
EINECS: 252-174-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité