Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 3,5-xylyle

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,5-Dimethylphenyl isothiocyanate, 3,5-Dimethylphenylisothiocyanate

TL00501EA
MAYBTL00501EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00501EA
Isothiocyanate de 3,5-xylyle
Isothiocyanate de 3,5-xylyle


Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00041082
Numéro CAS: 40046-30-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité