Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-3-iodobenzène

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Chloroiodobenzene

TL00516EE
MAYBTL00516EEEA 0 EUR InStock
MAYBTL00516EE
1-Chloro-3-iodobenzène
1-Chloro-3-iodobenzène


Formule: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54.5 °C
Densité: 1,9255 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001046
Numéro CAS: 625-99-0
EINECS: 210-920-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité