Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Isothiocyanate de 1-octyle

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Isothiocyanic acid n-Octyl ester, n-Octyl Isothiocyanate

TL00527EA
MAYBTL00527EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00527EA
Isothiocyanate de 1-octyle
Isothiocyanate de 1-octyle


Formule: C₉H₁₇NS
MW: 171,31 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (12 mmHg)
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041139
Numéro CAS: 4430-45-9
EINECS: 224-625-5
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité