Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Cyanobenzenesulphonyl chloride

Fournisseur: Thermo Scientific

TL00666.0001 TL00666EA
MAYBTL00666.0001EA 0 EUR InStock
MAYBTL00666.0001 MAYBTL00666EA
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride


Formule: C₇H₄ClNO₂S
Numéro MDL: MFCD00203480
Numéro CAS: 56542-67-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité