Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Toluate de méthyle

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-methylbenzoate, o-Toluic acid methyl ester, 2-Toluic acid methyl ester, Methyl-2-methylbenzoate, 2-Methylbenzoic acid methyl ester

TL00700EA
MAYBTL00700EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00700EA
o-Toluate de méthyle
o-Toluate de méthyle


Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1,079 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00008428
Numéro CAS: 89-71-4
EINECS: 201-932-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité