Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Fournisseur: Thermo Scientific
TL00715DA TL00715EE
MAYBTL00715DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00715DA MAYBTL00715EE
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085640
Numéro CAS: 24078-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité