Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-4-methylbenzylamine

Fournisseur: Thermo Scientific

TL00917EA
MAYBTL00917EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00917EA
3-Chloro-4-methylbenzylamine
3-Chloro-4-methylbenzylamine


Formule: C₈H₁₀ClN
Numéro MDL: MFCD00014816
Numéro CAS: 67952-93-6
EINECS: 267-929-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité