Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 1-pentyle

Fournisseur: Thermo Scientific

TL04631EA
MAYBTL04631EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL04631EA
Isothiocyanate de 1-pentyle
Isothiocyanate de 1-pentyle


Formule: C₆H₁₁NS
MW: 129,23 g/mol
Point d'ébullition: 191 °C (1013 hPa)
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014444
Numéro CAS: 629-12-9
EINECS: 211-075-6
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité