Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Amino-3-bromo-5-méthylpyridine

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-bromo-5-picoline, 3-Bromo-5-methyl-2-pyridylamine

XBX00111EA
MAYBXBX00111EAEA 0 EUR InStock
MAYBXBX00111EA
2-Amino-3-bromo-5-méthylpyridine
2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine


Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068231
Numéro CAS: 17282-00-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité