Acide chlorhydrique 0.0714 mol/l (N/14)
Fournisseur: PROLABO CMP
MC307902.6010
MC307902.6010EA 0 EUR InStock
MC307902.6010 PRLSMC307902.9010 PRLSMC307902.9020
Acide chlorhydrique 0.0714 mol/l (N/14)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité