Acide chlorhydrique 0.714 mol/l (N/1.4)
Fournisseur: PROLABO CMP
Attention
MC307904.6010
MC307904.6010EA 0 EUR InStock
MC307904.6010 PRLSMC307904.9010 PRLSMC307904.9020
Acide chlorhydrique 0.714 mol/l (N/1.4)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité