Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes étendues Avantor® ACE®, 1,7 µm

Fournisseur: Avantor
MDKE-17-1003UEA 1600 EUR InStock
MDKE-17-1003U MDKE-17-1002U MDKE-17-0503U MDKE-17-0502U MDKE-17-0302U MDKE-17-D1002
Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes étendues Avantor® ACE®, 1,7 µm
Colonnes pour chromatographie
Avantor® ACE® Method Development Kits (MDK) are designed to maximise selectivity, offering a powerful and reliable approach to UHPLC/HPLC method development. Based upon an ultra-inert, high efficiency silica, Avantor® ACE® phases incorporate the latest developments in LC stationary phase design, providing chromatographers with more choices for alternative selectivity, without compromising stability or robustness.

  • Porous, solid core, HILIC and biomolecule kit options
  • Wide range of particle sizes (1,7 µm and 5 µm ) and complementary phases
  • Analytical IDs in a wide range of column lengths
  • Ideal for method development
  • Compatible with all manufacturers' LC systems

A complete range of kits for all requirements is available, including porous, solid core, HILIC and bioanalytical 300 Å column kits. These kits group together the essential column chemistries for method development and are available in a wide range of column formats.

Pression max. : 1000 bar

Max. pressure: 1000 bar

Information de livraison: les kits de développement de méthodes étendues Avantor® ACE® contiennent les colonnes en acier inoxydable Avantor® ACE® SuperC18™, Avantor® ACE® C18-Amide et Avantor® ACE® CN-ES.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité