Hink's TNM-FH medium, Corning®
Fournisseur: Corning
13-100-CV
MDTC13-100-CVEA 283.02 EUR InStock
MDTC13-100-CV
Hink's TNM-FH medium, Corning®
Milieux de culture cellulaire
Hink's TNM-FH medium is a modified Grace's formulation containing lactalbumin hydrolysate (LAH) and ultrafiltered yeastolate, and was originally developed for the optimal propagation of cabbage looper, Tricoplusi in cells.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité