Serum-free/protein-free medium, 1X, Corning® insectagro®
Fournisseur: Corning
13-410-CV
MDTC13-410-CVEA 215.6 EUR InStock
MDTC13-410-CV
Serum-free/protein-free medium, 1X, Corning® insectagro®
Milieux de culture cellulaire
Corning® insectagro® Sf9 is formulated to support the propagation of Sf9 insect cells in culture, and can also be used for SF21 cells.
Sf9 cells are cultured in non-humidified, non-CO₂ incubators at 27 °C (room temperature) and display both monolayer and suspension culture qualities. With their fast doubling times of 10 to 22 hours, Sf9 cells are easily scaled up to large cultures using bioreactors.
Collapse All
Désignation Format du milieu Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Corning® insectagro® Sf9 serum-free/protein-free medium, 1X Liquid 6 MDTC13-410-CV
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité